Få mere at vide
Ribonucleic acid, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11434321 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11434321 100 g 100g
1 options
Artikelnummer. 11434321 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0215202680
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 63231-63-0
MDL nummer MFCD00132196
Synonym RNA
IUPAC navn Ribonucleic acid
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ribonucleic acid
Farve White
Mængde 100 g
Fysisk form Powder