Få mere at vide
Ribonukleinsyre fra Baker's gær
Artikelnummer. 15493829
Skift visning
Mængde:
100 mg
500 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
100mg
1g
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15493829 100 mg 100mg
15403839 500 mg 500mg
15483829 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15493829 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J61215.MC
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
CAS: 63231-63-0
Ribonukleinsyre (RNA) fra bagegær S. cerevisiae kan anvendes som et substrat til undersøgelse af ribonukleaseaktiviteter af enzymer såsom RNAase(r). Den er også egnet til brug som bærer i nukleinsyreoprensning og udfældning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Ribonukleinsyre (RNA) fra bagegær ′S. cerevisiae kan anvendes som et substrat til undersøgelse af ribonukleaseaktiviteter af enzymer såsom RNAase(r). Den er også egnet til brug som bærer i nukleinsyreoprensning og udfældning.
Opløselighed
Det er opløseligt i vand.
Noter
Udarbejdet af en modifikation af Crestfield, AM, et al., J. Biol. Chem., 216, 185 (1955). Velegnet til brug som et ribonukleasesubstrat. Ikke egnet til brug som bærer i nukleinsyreoprensning og udfældning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 63231-63-0
MDL nummer MFCD00132196
IUPAC navn Ribonukleinsyre
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ribonucleic acid from Baker's yeast
Farve Hvid til Brun
Mængde 100 mg
Opløselighedsinformation Det er opløseligt i vand.
Fysisk form Pulver