Få mere at vide
Riboflavin USP Grade, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11496192 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
1 kg
5 kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
11496192 1 kg
11475985 5 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11496192 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0210281391
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
USP Grade Orange Powder
  • Vitamin/enzyme cofactor found in milk, eggs, malted barley, liver, kidney, heart, leafy vegetables
  • Used as a photoinitiator for polymerization of polyacrylamide gels
Kemiske identifikatorer
CAS 83-88-5
Molekylær formel C17H20N4O6
Molekylvægt (g/mol) 376.37
MDL nummer MFCD00005022
InChI nøgle AUNGANRZJHBGPY-QTZZOOGMNA-N
Synonym Vitamin B2, Lactoflavin, Vitaming, 7,8-Dimethyl-10- (D-ribo-2,3,4,5- tetrahydroxypentyl) isoalloxazine
PubChem CID 71310809
IUPAC navn 7,8-dimethyl-10-[(2S,3S,4R)-2,3,4,5-tetrahydroxypentyl]-2H,3H,4H,10H-benzo[g]pteridine-2,4-dione
SMIL CC1=C(C)C=C2N(C[C@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO)C3=NC(=O)NC(=O)C3=NC2=C1
Tekniske data
Smeltepunkt 290 °C (dekomponering)(litteratur)
Farve Orange
Tab ved tørring ≤1.5%
Assay Procent Noter >98%
Mængde 1 kg
Beilstein 97825
Opløselighedsinformation Opløselig i 0,1 M natriumhydroxid (50 mg/ml - klar, gullig-orange opløsning); kun let opløseligt i vand.
Optisk rotation (c = 0,5, 0,05 M NaOH) -115° til -135°
Fysisk form Pulver