Få mere at vide
Riboflavin (Fine, Orange-Yellow Crystals/Electrophoresis), Fisher BioReagents
Artikelnummer. 10796644
Skift visning
Mængde:
50 g
Emballage:
Glass Bottle
Pakningsstørrelse:
50g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10796644 50 g Glass Bottle 50g
1 options
Artikelnummer. 10796644 Leverandør Fisher BioReagents Leverandørnr. BP16750
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 83-88-5 | C17H20N4O6 | 376.37 g/mol
Glass Bottle; 50g
Riboflavin is a photoinitiator of acrylamide/bis-acrylamide polymerization.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Riboflavin
CAS 83-88-5
Smeltepunkt 290°C
Farve Yellow to Orange
pH 5.5 to 7.2
Analyseprocentområde ≥95 %
Emballage Glass Bottle
Molekylær formel C17H20N4O6
MDL nummer MFCD00005022
Mængde 50 g
Merck Index 15, 8325
Synonym riboflavin, vitamin b2, lactoflavin, riboflavine, vitamin g, lactoflavine, --riboflavin, beflavin, beflavine, flavaxin
InChI nøgle AUNGANRZJHBGPY-QTZZOOGMNA-N
SMIL CC1=C(C)C=C2N(C[C@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO)C3=NC(=O)NC(=O)C3=NC2=C1
IUPAC navn 7,8-dimethyl-10-[(2S,3S,4R)-2,3,4,5-tetrahydroxypentyl]benzo[g]pteridine-2,4-dione
Molekylvægt (g/mol) 376.37
PubChem CID 71310809
Formel vægt 374.04
Procent renhed ≥95%
Grad Electrophoresis
Fysisk form Solid