Få mere at vide
Riboflavin, for Electrophoresis, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10020350 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
Emballage:
Plastic powder jar
Pakningsstørrelse:
25g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10020350 25 g Plastic powder jar 25g
1 options
Artikelnummer. 10020350 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. R/P300/46
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
CAS 83-88-5
Smeltepunkt 290°C
Farve Orange to Yellow
pH 5.5 to 7.2
Emballage Plastic powder jar
Molekylær formel C17H20N4O6
MDL nummer MFCD00005022
Mængde 25 g
Synonym riboflavin, vitamin b2, lactoflavin, riboflavine, vitamin g, lactoflavine, --riboflavin, beflavin, beflavine, flavaxin
InChI nøgle AUNGANRZJHBGPY-QTZZOOGMNA-N
SMIL CC1=C(C)C=C2N(C[C@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO)C3=NC(=O)NC(=O)C3=NC2=C1
IUPAC navn 7,8-dimethyl-10-[(2S,3S,4R)-2,3,4,5-tetrahydroxypentyl]benzo[g]pteridine-2,4-dione
Molekylvægt (g/mol) 376.37
PubChem CID 71310809
Formel vægt 376.36g/mol
Fysisk form Solid