Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Riboflavin, 98%
Artikelnummer. p-3737334 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
Artikelnummer. 10593871
Brand: Thermo Scientific Chemicals 132350250
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 83-88-5 | C17H20N4O6 | 376.37 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 83-88-5
Molekylær formel C17H20N4O6
Molekylvægt (g/mol) 376.37
MDL nummer MFCD00005022
InChI nøgle AUNGANRZJHBGPY-QTZZOOGMNA-N
Synonym riboflavin, vitamin b2, lactoflavin, riboflavine, vitamin g, lactoflavine, --riboflavin, beflavin, beflavine, flavaxin
PubChem CID 71310809
SMIL CC1=C(C)C=C2N(C[C@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO)C3=NC(=O)NC(=O)C3=NC2=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Riboflavin
Absorbans 0.31 to 0.33 (A373/A267), 0.36 to 0.39 (A444/A267)
Smeltepunkt 290.0°C
Farve Gul til Orange
Tab ved tørring 1.5% max. (105°C)
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Mængde 25 g
Merck Index 15, 8325
Specifik rotationstilstand − 125.00 (20.00°C c=0.5,0.05 M NaOH)
Specifik rotation -125
Opløselighedsinformation Solubility in water: 0.07g/L (20°C). Other solubilities: very soluble in diluted alkalies,,slightly soluble in ethanol and nacl solutions,,insoluble in ethers,chloroform,acetone,benzene,and lipid solvents
Spektrofotometri 97.5% min. (lambda max. 444nm) (A (1%/1 cm) 328,on dried substance)
IUPAC navn 7,8-dimethyl-10-[(2S,3S,4R)-2,3,4,5-tetrahydroxypentyl]benzo[g]pteridin-2,4-dion
Formel vægt 376.36
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver