Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Riboflavin, 98%
Artikelnummer. 10593871 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10593871 25 g Glasflaske 25g
10438870 100 g Glasflaske 100g
10135783 500 g Glasflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10593871 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 132350250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    339.56 DKK
    305.65 DKK / 25g
    Spare 33.91 DKK
    9% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 22-10-2026
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 83-88-5 | C17H20N4O6 | 376,37 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 83-88-5
Molekylær formel C17H20N4O6
Molekylvægt (g/mol) 376.37
MDL nummer MFCD00005022
InChI nøgle AUNGANRZJHBGPY-QTZZOOGMNA-N
Synonym riboflavin, vitamin b2, lactoflavin, riboflavine, vitamin g, lactoflavine, --riboflavin, beflavin, beflavine, flavaxin
PubChem CID 71310809
SMIL CC1=C(C)C=C2N(C[C@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO)C3=NC(=O)NC(=O)C3=NC2=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Riboflavin
Absorbans 0,31 til 0,33 (A373/A267), 0,36 til 0,39 (A444/A267)
Smeltepunkt 290,0 °C
Farve Gul til Orange
Tab ved tørring 1,5% maks. (105 °C)
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Mængde 25 g
Merck Index 15, 8325
Specifik rotationstilstand −125,00 (20,00 °C c=0,5,0,05 M NaOH)
Specifik rotation -125
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 0,07 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: meget opløselige i fortyndede alkalier, let opløselige i ethanol- og nacl-opløsninger, uopløselige i ætere, kloroform, acetone, benzen og lipidopløsningsmidler
Spektrofotometri 97,5% min. (lambda maks. 444nm) (A (1%/1 cm) 328, på tørret stof)
IUPAC navn 7,8-dimethyl-10-[(2S,3S,4R)-2,3,4,5-tetrahydroxypentyl]benzo[g]pteridin-2,4-dion
Formel vægt 376.36
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver