Få mere at vide
Riboflavin, 98%
Artikelnummer. 11499323
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11499323 100 g 100g
11489323 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11499323 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11764.22
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    791.06 DKK
    711.65 DKK / 100g
    Spare 79.41 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 22-10-2026
CAS: 83-88-5 | C17H20N4O6 | 376,37 g/mol
Fotoinitiator af polymerisation til PAGE-geler Riboflavin bruges til fremstilling af flavinmononukleotid (FMN) og flavinadenindinukleotid (FAD). Det giver også beskyttelse mod oxidative skader. Det bruges også som madfarve og vitamin. Yderligere anvendes det som medicin, dyrefodertilskud og ernæringstilskud. Ud over dette bruges det som smagsstof.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Opløselighed
Opløseligt i vand, absolut ethanol og dimethylsulfoxid. Uopløseligt i acetone og chloroform.
Bemærkninger
Opbevares på et køligt sted. Inkompatibel med stærke oxidationsmidler, reduktionsmidler, baser, calcium og metalsalte.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 83-88-5
Molekylær formel C17H20N4O6
Molekylvægt (g/mol) 376.37
MDL nummer MFCD00005022
InChI nøgle AUNGANRZJHBGPY-QTZZOOGMNA-N
Synonym riboflavin, vitamin b2, lactoflavin, riboflavine, vitamin g, lactoflavine, --riboflavin, beflavin, beflavine, flavaxin
PubChem CID 71310809
IUPAC navn 7,8-dimethyl-10-[(2S,3S,4R)-2,3,4,5-tetrahydroxypentyl]benzo[g]pteridin-2,4-dion
SMIL CC1=C(C)C=C2N(C[C@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO)C3=NC(=O)NC(=O)C3=NC2=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Riboflavin
Smeltepunkt 290 °C
Analyseprocentområde 98%
Mængde 100 g
Følsomhed Lysfølsom
Merck Index 14,8200
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand, absolut ethanol og dimethylsulfoxid. Uopløselig i acetone og kloroform.
Formel vægt 376.37
Procent renhed 98%