Få mere at vide
Riboflavin, 98%
Beskrivelse
Fotoinitiator af polymerisation til PAGE-geler Riboflavin bruges til fremstilling af flavinmononukleotid (FMN) og flavinadenindinukleotid (FAD). Det giver også beskyttelse mod oxidative skader. Det bruges også som madfarve og vitamin. Yderligere anvendes det som medicin, dyrefodertilskud og ernæringstilskud. Ud over dette bruges det som smagsstof.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Fotoinitiator af polymerisation til PAGE-geler Riboflavin bruges til fremstilling af flavinmononukleotid (FMN) og flavinadenindinukleotid (FAD). Det giver også beskyttelse mod oxidative skader. Det bruges også som madfarve og vitamin. Yderligere anvendes det som medicin, dyrefodertilskud og ernæringstilskud. Ud over dette bruges det som smagsstof.
Opløselighed
Opløseligt i vand, absolut ethanol og dimethylsulfoxid. Uopløseligt i acetone og chloroform.
Bemærkninger
Opbevares på et køligt sted. Inkompatibel med stærke oxidationsmidler, reduktionsmidler, baser, calcium og metalsalte.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Riboflavin |
| Smeltepunkt | 290 °C |
| Analyseprocentområde | 98% |
| Lugt | Lugtfri |
| Mængde | 25 g |
| Følsomhed | Lysfølsom |
| Merck Index | 14,8200 |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i vand, absolut ethanol og dimethylsulfoxid. Uopløselig i acetone og kloroform. |
| Formel vægt | 376.37 |
| Procent renhed | 98% |