Få mere at vide
Riboflavin, 97%, elektroforesegrad, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15448069
Skift visning
Mængde:
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15448069 25 g 25g
1 options
Artikelnummer. 15448069 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J66632.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
CAS: 83-88-5 | C17H20N4O6 | 376.37 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Riboflavin
CAS 83-88-5
Smeltepunkt 290 °C
Farve Orange-gul
Lugt Lugtfri
Molekylær formel C17H20N4O6
MDL nummer MFCD00005022
Mængde 25 g
Følsomhed Lysfølsom
Merck Index 14,8200
Synonym riboflavin, vitamin b2, lactoflavin, riboflavine, vitamin g, lactoflavine, --riboflavin, beflavin, beflavine, flavaxin
InChI nøgle AUNGANRZJHBGPY-QTZZOOGMNA-N
SMIL CC1=C(C)C=C2N(C[C@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO)C3=NC(=O)NC(=O)C3=NC2=C1
IUPAC navn 7,8-dimethyl-10-(2,3,4,5-tetrahydroxypentyl)-2H,3H,4H,10H-benzo[g]pteridin-2,4-dion
Molekylvægt (g/mol) 376.37
PubChem CID 71310809
Formel vægt 376.37
Procent renhed 98%
Grad Elektroforese
Fysisk form Pulver