Få mere at vide
Rhodium(III)iodid, 99,9% (metalbasis), Rh 20,8% min, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11341648
Rhodium(III)iodid, 99,9% (metalbasis), Rh 20,8% min, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11341648
1 g, 1g
Mængde:
0.25 g
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
0.25g
1g
5g
Artikelnummer. 11341648
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 011029.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 15492-38-3 | I3Rh | 483.62 g/mol
Rhodium(III)iodid anvendes til carbonyleringsprocessen. Det bruges også som en forløber for hydroformyleringsreaktion.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 15492-38-3
Molekylær formel I3Rh
Molekylvægt (g/mol) 483.62
MDL nummer MFCD00016311
InChI nøgle KXAHUXSHRWNTOD-UHFFFAOYSA-K
IUPAC navn rhodium(3+)triiodid
SMIL [Rh+3].[I-].[I-].[I-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Rhodium(III) iodide
Farve Sort
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 1 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 483.62
Procent renhed 99.9%
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Rh 20.8% min.
Lugt Odorless
Følsomhed Hygroscopic
Vis mere Vis mindre
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
5 resultater fundet
Partinummer Certifikattype Dato Artikelnummer
PartinummerW09F048 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato21/03/2025 Artikelnummer011029.03,011029.01,011029.06
PartinummerS14F008 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato17/01/2025 Artikelnummer011029.03,011029.01,011029.06
PartinummerP04I138 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato12/04/2022 Artikelnummer011027.09,011027.18,011027.30,011029.03
PartinummerY08H007 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato12/04/2022 Artikelnummer011027.09,011027.18,011027.30,011029.03
PartinummerJ16R054 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato12/11/2021 Artikelnummer011027.09,011027.18,011027.30,011029.03
RUO– Kun brug til forskning
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Rhodium(III)iodid, 99,9% (metalbasis), Rh 20,8% min, Thermo Scientific Chemicals >