Få mere at vide
Rhodium(III)iodid, 99,9% (metalbasis), Rh 20,8% min, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Rhodium(III)iodid anvendes til carbonyleringsprocessen. Det bruges også som en forløber for hydroformyleringsreaktion.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Rhodium(III) iodide |
| Farve | Sort |
| Fysisk form | Krystallinsk |
| Mængde | 0.25 g |
| Assay Procent Noter | (metalbasis) |
| Opløselighedsinformation | Insoluble in water. |
| Formel vægt | 483.62 |
| Procent renhed | 99.9% |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | Rh 20.8% min. |
| Lugt | Odorless |
| Vis mere |