Få mere at vide
Rhenium(V) chloride, 99.9% (metals basis) Artikelnummer.: 11319428
Rhenium(V) chloride, 99.9% (metals basis)
Artikelnummer. 11319428
10 g, 10g
Mængde:
2 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
2g
Artikelnummer. 11319428
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 043294.09
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 13596-35-5 | Cl5Re | 363.457 g/mol
Et udgangsmateriale til rheniumporphyriner og alkynkomplekser af rhenium. Det er et laboratoriereagens, der kan bruges som katalysator.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13596-35-5
Molekylær formel Cl5Re
Molekylvægt (g/mol) 363.457
MDL nummer MFCD00011197
InChI nøgle XZQYTGKSBZGQMO-UHFFFAOYSA-I
Synonym rhenium pentachloride, rhenium v chloride, rhenium chloride recl5, recl5, rhenium 5+ pentachloride, acmc-209c4t
PubChem CID 83602
IUPAC navn pentachlorrhenium
SMIL Cl[Re](Cl)(Cl)(Cl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Rhenium (V) chloride
Smeltepunkt (decomposition)
Fysisk form Pulver
Mængde 10 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
Opløselighedsinformation Reacts with water.
Formel vægt 363.47
Procent renhed 99.9%
Lugt Acidic
Følsomhed Moisture sensitive
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
5 resultater fundet
Partinummer Certifikattype Dato Artikelnummer
PartinummerQ09K072 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato15/04/2024 Artikelnummer043294.09,043294.04
PartinummerH15L05 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato18/11/2021 Artikelnummer043294.09,043294.04
PartinummerR11C013 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato18/11/2021 Artikelnummer043294.09,043294.04
PartinummerD06R025 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato18/11/2021 Artikelnummer043294.09,043294.04
PartinummerJ20N27 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato18/11/2021 Artikelnummer043294.09,043294.04
RUO– Kun brug til forskning
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Rhenium(V) chloride, 99.9% (metals basis) >