Få mere at vide
Rhenium(V) chloride, 99.9% (metals basis)
Artikelnummer. 11329428
Skift visning
Mængde:
2 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11329428 2 g 2g
11319428 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11329428 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 043294.04
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13596-35-5 | Cl5Re | 363.457 g/mol
Et udgangsmateriale til rheniumporphyriner og alkynkomplekser af rhenium. Det er et laboratoriereagens, der kan bruges som katalysator.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13596-35-5
Molekylær formel Cl5Re
Molekylvægt (g/mol) 363.457
MDL nummer MFCD00011197
InChI nøgle XZQYTGKSBZGQMO-UHFFFAOYSA-I
Synonym rhenium pentachloride, rhenium v chloride, rhenium chloride recl5, recl5, rhenium 5+ pentachloride, acmc-209c4t
PubChem CID 83602
IUPAC navn pentachlorrhenium
SMIL Cl[Re](Cl)(Cl)(Cl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Rhenium (V) chloride
Smeltepunkt (decomposition)
Fysisk form Pulver
Mængde 2 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
Opløselighedsinformation Reacts with water.
Formel vægt 363.47
Procent renhed 99.9%
Lugt Acidic
Følsomhed Moisture sensitive