Få mere at vide
RGX-104, MedChemExpress
Artikelnummer. 16495346
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
2 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
5mg
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
16495346 100 mg -
16487197 5 mg 5mg
16470787 50 mg -
16460136 2 mg -
16444478 10 mg -
16443106 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 16495346 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY111498A
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
MedChemExpress RGX-104 is an orally bioavailable and potent liver-X nuclear hormone receptor (LXR) agonist that modulates innate immunity via transcriptional activation of the ApoE gene.
RGX-104 is an orally bioavailable and potent liver-X nuclear hormone receptor (LXR) agonist that modulates innate immunity via transcriptional activation of the ApoE gene.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale RGX-104
CAS 610318-54-2
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C34H33ClF3NO3
Mængde 100 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 100 mg/mL (167.76 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(O)CC1=CC=CC(OCC[C@H](N(CC2=CC=CC(C(F)(F)F)=C2Cl)CC(C3=CC=CC=C3)C4=CC=CC=C4)C)=C1
Molekylvægt (g/mol) 596.08
Formel vægt 596.08
Procent renhed 99.35%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death