Få mere at vide
RGX-104 hydrochloride, MedChemExpress
Artikelnummer. 16485346
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
2 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
2mg
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
16485346 100 mg -
16477197 5 mg -
16460787 50 mg -
16450136 2 mg 2mg
16434478 10 mg -
16433106 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 16485346 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY111498
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
MedChemExpress RGX-104 hydrochloride is a small-molecule LXR agonist that modulates innate immunity via transcriptional activation of the ApoE gene.
RGX-104 hydrochloride is a small-molecule LXR agonist that modulates innate immunity via transcriptional activation of the ApoE gene.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale RGX-104 hydrochloride
CAS 610318-03-1
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C34H34Cl2F3NO3
Mængde 100 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 150 mg/mL (237.14 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMIL O=C(O)CC1=CC=CC(OCC[C@H](N(CC2=CC=CC(C(F)(F)F)=C2Cl)CC(C3=CC=CC=C3)C4=CC=CC=C4)C)=C1.Cl
Molekylvægt (g/mol) 632.54
Formel vægt 632.54
Procent renhed 99.14%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation