Få mere at vide
RG13022, MedChemExpress
Beskrivelse
RG13022 is a tyrosine kinase inhibitor
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | RG13022 |
| CAS | 136831-48-6 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C16H14N2O2 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | Tyrphostin RG13022 |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 100 mg/mL (375.53 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | N#C/C(C1=CC=CN=C1)=C/C2=CC=C(OC)C(OC)=C2 |
| Molekylvægt (g/mol) | 266.29 |
| Vis mere |