Få mere at vide
RG-12525, MedChemExpress
Beskrivelse
RG-12525 is a a specific, competitive and orally effective antagonist of the peptidoleukotrienes, LTC4, LTD4 and LTE4, inhibiting LTC4-, LTD4- and LTE4-inducd guinea pig parenchymal strips contractions, with IC50s of 2.6 nM, 2.5 nM and 7 nM, respectively
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | RG-12525 |
| CAS | 120128-20-3 |
| Farve | Yellow |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C25H21N5O2 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | NID 525 |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 25 mg/mL (59.04 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | C1(COC2=CC=C(OCC3=CC=CC=C3CC4=NN=NN4)C=C2)=NC5=CC=CC=C5C=C1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 423.47 |
| Vis mere |
Research purposes only
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?