Få mere at vide
Gibco™ RevitaCell™ Tillæg (100X)
Artikelnummer. 15317447 Shop alle Gibco produkter
Skift visning
Mængde:
5 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15317447 5 ml Hver
1 options
Artikelnummer. 15317447 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. A2644501
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
RevitaCell™ Tillæg (100X)
RevitaCell™ Supplement (100X) er blevet optimeret til brug med pluripotente stamceller (PSC'er), enten som en post-optøningsopløsning for at forbedre cellernes levedygtighed eller i kombination med Essential 8™ Medium til at forbedre enkeltcellepassageapplikationer. Det kan også bruges til gendannelse af primære neuroner, traditionelt en udfordrende celle til effektivt at komme sig. Den betydelige forbedring, der ses i disse applikationer, skyldes tilstedeværelsen af en mere specifik ROCK-hæmmer kombineret med molekyler, der indeholder antioxidant- og frie radikal-fjernende egenskaber, der minimerer påvirkningen af stress på cellerne.
  • Aktivering —giver maksimal cellelevedygtighed, når der udføres enkeltcellepassage
  • Hurtig cellegenvinding —høj levedygtighed efter optøning og vækst af pluripotente stamceller (passeret som klumper eller enkeltceller) og neuroner
  • Konsekvent —formuleret ved hjælp af animalske oprindelsesfrie og kemisk definerede materialer for kvalitet og selvtillid
    Enkeltcellepassage
    Brug af RevitaCellTM-supplementet i 18-24 timer efter passage af en enkelt celle giver en enorm forbedring af celleoverlevelse. Det er vist, at celler når passagesammenløb inden for 3-4 dage efter podning.
    Højere specificitet
    Kinase profilering af pro-overlevelse små molekyler i RevitaCell™ Supplement viser højere specificitet i sammenligning med traditionelle ROCK-hæmmere (dvs. Y-27632 og Thiazovivin).
    Hurtigere genopretning efter optøning
    PSC'er indvundet ved 40.000 levedygtige celler/cm 2 under anvendelse af medier suppleret med RevitaCell™ Tilskud i de første 24 timer efter optøning efterfulgt af fodring med ikke-supplementeret Essential 8™ Medium vil typisk nå 80 % sammenflydning på <5 dage, hvilket signifikant reducerer den gennemsnitlige genopretningstid efter optøning af de fleste kryokonserveringsopløsninger. Neuritudvækst af neuroner er også væsentligt forbedret vha RevitaCell™ Supplement.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Tekniske data
    Indhold og opbevaring Opbevares ved -5 til -20 °C og beskyttes mod lys.
    Celletype Stamceller (iPS - Induceret Pluripotent Stem)
    Klassifikation Fri for animalsk oprindelse
    Koncentration 100 X
    Kultur Type Stamcelle (embryonisk, iPS - Induceret pluripotent stamme)
    Produkttype Medietillæg
    Fremstillingskvalitet cGMP for medicinsk udstyr, 21 CFR Part 820 og ISO 13485
    Produktlinje Gibco, RevitaCell
    Mængde 5 ml
    Forsendelsestilstand Tøris
    Kilde Fri for animalsk oprindelse