missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Revexepride, MedChemExpress

Artikelnummer. 16452588
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
5 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16452588 5 mg
16423379 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16452588 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYU00373

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress Revexepride is a highly selective 5-HT4 receptor agonist, and a potential inducer of CYP3A4 enzyme, used for the treatment of gastroesophageal reflux disease.

Revexepride is a highly selective 5-HT4 receptor agonist, and a potential inducer of CYP3A4 enzyme, used for the treatment of gastroesophageal reflux disease.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Revexepride
CAS 219984-49-3
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C21H32ClN3O4
Mængde 5 mg
SMIL O=C(C1=C(OC(C)(C)C2)C2=C(N)C(Cl)=C1)NC[C@H]3[C@H](O)CN(CCCOC)CC3
Molekylvægt (g/mol) 425.95
Formel vægt 425.95
Procent renhed 95.81%
Grad Research
Fysisk form Powder
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.