Få mere at vide
Resorcinol-O,O'-diacetic acid, 97+%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11357465
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11357465 1 g 1g
11367465 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11357465 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L05505.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 102-39-6
Molekylær formel C10H10O6
Molekylvægt (g/mol) 226.184
MDL nummer MFCD00016696
InChI nøgle ZVMAGJJPTALGQB-UHFFFAOYSA-N
Synonym resorcinol-o,o'-diacetic acid, m-phenylenedioxydi acetic acid, 2-3-carboxymethoxy phenoxy acetic acid, 2,2'-1,3-phenylenebis oxy diacetic acid, 2,2'-1,3-phenylenebis oxy bis-acetic acid, acetic acid,2,2'-1,3-phenylenebis oxy bis, 3-carboxymethoxy phenoxyacetic acid, m-phenylenedioxy diacetic acid, m-phenylenedioxydi
PubChem CID 66884
IUPAC navn 2-[3-(carboxymethoxy)phenoxy]acetic acid
SMIL C1=CC(=CC(=C1)OCC(=O)O)OCC(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Resorcinol-O,O'-diacetic acid
Smeltepunkt 192°C to 196°C
Mængde 1 g
Beilstein 2135777
Formel vægt 226.19
Procent renhed ≥97%