Få mere at vide
Resorcinol-d4, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Resorcinol-d4 |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H6O2/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4,7-8H/i1D,2D,3D,4D |
| Formel vægt | 114.0619 |