Få mere at vide
Resmetirom, MedChemExpress
Artikelnummer. 16487747
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
2 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
5mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16487747 5 mg 5mg
16445776 100 mg 100mg
16425028 10 mg -
16411267 50 mg -
16410156 2 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16487747 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY12216
MedChemExpress Resmetirom (MGL-3196) is a highly selective thyroid hormone receptor β (THR-β) agonist with an EC50 value of 0.21 μM.
Resmetirom (MGL-3196) is a highly selective thyroid hormone receptor β (THR-β) agonist with an EC50 value of 0.21 μM.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Resmetirom
CAS 920509-32-6
Farve Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C17H12Cl2N6O4
Mængde 5 mg
Synonym MGL-3196 VIA-3196
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 31 mg/mL (71.23 mM)
SMIL N#CC1=NN(C2=CC(Cl)=C(OC(C=C3C(C)C)=NNC3=O)C(Cl)=C2)C(NC1=O)=O
Molekylvægt (g/mol) 435.22
Formel vægt 435.22
Procent renhed 98.02%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation