Beskrivelse
The Residual Protein TrypLE ELISA Kit is a solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) for the quantitative detection of TrypLE enzyme. The kit is compatible with all forms of TrypLE enzyme, including TrypLE Select, TrypLE Express, and CTS TrypLE Select enzymes.
Residual Protein Kit TrypLE ELISA er en fastfase-sandwich ELISA (enzymbundet immunosorbent-assay) til kvantitativ detektion af TrypLE enzym. Sættet er kompatibelt med alle former for TrypLE enzymer, inklusive TrypLE Select, TrypLE Express og CTS TrypLE Select-enzymer.
TrypLE Enzyme er et rekombinant alternativ til svinetrypsin uden animalsk oprindelse. Det bruges til dissociation af tilknytningsafhængige cellelinjer. TrypLE Enzymet dissocierer celler, der er dyrket både i serumfrie og serumsupplerede systemer. På grund af enzymets unikke biologiske sekvens TrypLE er traditionelle trypsin-sæt ELISA ineffektive til at binde og opdage restniveauer af TrypLE enzym.
Tekniske data
Tekniske data
| Analyseområde | 0,78 til 50 ng/ml |
| Assay følsomhed | 0.032 ng/mL |
| Indhold og opbevaring | • Forbelagt 96-brønds plade • Standard assay buffer koncentrat HRP-konjugeret • detektionsantistof • Vaske bufferkoncentrat• Kromogen stopopløsning • Klæbebede pladedæksler Opbevar ved 2 –8 °C. |
| Konjugeret | Peberrodsperoxidase (HRP) |
| Immunoassay-kitformat | Sandwich ELISA Kit |
| Til brug med (udstyr) | Kolorimetrisk mikropladelæser |
| Interassay CV | 6.20% |
| Intraassay CV | 7.20% |
| Etiket eller farvestof | Peberrodsperoxidase (HRP) |
| Protein aliaser | TrypLE, R-Protease |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- TRYPLE ELISA RESIDUAL KIT 1 EA
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- Hudsensibilisering Kategori 1
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P272-Tilsmudset arbejdstøj bør ikke fjernes fra arbejdspladsen.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
- P362+P364-Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
- P363-Tilsmudset tøj skal vaskes, før det kan anvendes igen.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Contain: 5-chloro-2-methylisothiazol-3(2H)-one, Phosphoric acid
Til forskningsbrug eller videreproduktion. Ikke til diagnostisk brug eller direkte brug på mennesker eller dyr.