Få mere at vide
Eppendorf™ Research™ plus Move It™ mekaniske multikanalpipetter med justerbar spidsafstand
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16615625 Shop alle Eppendorf produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
1 til 20 μL
120 til 1200 μL
30 til 300 μL
5 til 100 μL
Antal kanaler:
4
6
8
12
Pakningsstørrelse:
Hver
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Antal kanaler unitSize
16615625 120 til 1200 μL 6 -
16675615 30 til 300 μL 4 Hver
16605625 120 til 1200 μL 4 -
16685615 30 til 300 μL 6 -
16635615 1 til 20 μL 8 -
16655615 5 til 100 μL 8 -
16695615 30 til 300 μL 8 -
16625625 120 til 1200 μL 8 -
16645615 1 til 20 μL 12 -
16665615 5 til 100 μL 12 -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 16615625 Leverandør Eppendorf™ Leverandørnr. 3125000192
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Tillader lette formatændringer med 70 % tidsbesparelse sammenlignet med enkeltkanalpipetter. Det unikke, rørløse design kan autoklaveres for at reducere risikoen for kontaminering og forbedre prøveintegriteten.
  • Luftpudepipetter med variabel volumen og justerbar spidsafstand fås med 4, 6, 8 og 12 kanaler
  • Vælg mellem mekaniske (Research™ plus) eller elektroniske (Xplorer™ plus) multikanalpipetter med justerbar spidsafstand
  • Til plader (12, 24, 48, 96 og 384 brønde), rør (1,5 og 2 ml) og agarose-geler
  • Spidsafstanden kan frit vælges fra 4,5 til 33 mm, afhængigt af pipettevarianten
  • Afstandskontrol for hurtige skift frem og tilbage mellem kilde- og destinationsformater
  • Manuel justeringsknap til jævne, vibrationsfrie formatskift og drypfri væskeoverførsel
  • 360°drejeligt pipettehoved for behagelig læsbarhed af displayet og hurtig parameteridentifikation
  • Det rørfri system er sikkert og pålideligt
  • Optimalt afbalanceret pipette reducerer håndtræthed for stressfri betjening
  • Autoklaverbar for bruger- og prøvesikkerhed (Research™ plus fuldt ud, og Xplorer™ plus kun den nederste del)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance Partispecifikt certifikat
Kompatible tips Universal-spidser, epT.I.P.S.™, epT.I.P.S.™ 384
Oversigt Kegleafstand: 9 mm
Justerbar spidsafstand 4,5 til 33 mm
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Mørkegrøn
Til brug med Luftpude
Antal kanaler 6
Produktlinje Research Plus
Type Mekanisk pipette
Volumen (metrisk) 120 til 1200 μL
Til brug med (udstyr) Luftpude
Inkluderer Uden æske