Få mere at vide
Brady™ Flytbar multifunktionel vinyletikettape til M7-printere
Flytbar vinylfilm er et holdbart, fleksibelt, højglansmateriale, der er ideelt til indendørs markering, hvor hyppig ompositionering er påkrævet.
435.00 DKK - 857.00 DKK
Tekniske data
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
|---|---|
| Certificeringer/compliance | ASTM D 2979 |
| Klæbende type | Kan flyttes |
| Belægning | Ingen |
| Slutte | Glans |
| Produktkode | Brand | Farve | Dimensioner (L x B) | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkode | Brand | Farve | Dimensioner (L x B) | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||
|
17899204
|
Brady™
173222 |
Hvid | 50 fod x 0,5 tommer, |
435.00 DKK
Pakke med 1 |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
|||
|
17899124
|
Brady™
173221 |
Gul | 50 fod x 0,5 tommer, |
435.00 DKK
Pakke med 1 |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
|||
|
17848414
|
Brady™
173289 |
Hvid | 50 fod x 1 tomme |
647.00 DKK
Pakke med 1 |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
|||
|
17838314
|
Brady™
173288 |
Gul | 50 fod x 1 tomme |
647.00 DKK
Pakke med 1 |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
|||
|
17838804
|
Brady™
173258 |
Hvid | 50 fod x 2 tommer |
857.00 DKK
Pakke med 1 |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
|||
|
17888964
|
Brady™
173257 |
Gul | 50 fod x 2 tommer |
857.00 DKK
Pakke med 1 |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
|||
Beskrivelse
- Særligt aggressivt klæbemiddel forbliver på plads, men fjerner rent uden at efterlade klæbemiddelrester, hvilket gør det ideelt til applikationer som 5S og inventar
- Vinylfilm kan termotransfertrykt
- Den gennemsnitlige udendørs holdbarhed er 5 år
- Servicetemperatur på -40 °C til 82 °C (-40 F °til 180 °F)
- Fremstillet af B-581 vinyl materiale
Tekniske data
| Må ikke autoklaveres | |
| Kan flyttes | |
| Glans | |
| Selvlaminerende vinyl | |
| Ikke steril | |
| M710, BMP71 | |
| 50 ft. | |
| -40 °F til +180 °F | |
| 0,005 tommer. | |
| 50 ft. |
| ASTM D 2979 | |
| Ingen | |
| Kontinuerlig | |
| Termisk overførsel | |
| Facilitetsidentifikation, generel identifikation, sikkerhedsidentifikation | |
| Nej | |
| Rektangel | |
| -40 °C til +82 °C | |
| 0.125 mm | |
| 15.24 m |