Få mere at vide
Brady™ Flytbar multifunktionel vinyletikettape til M7-printere
Flytbar vinylfilm er et holdbart, fleksibelt, højglansmateriale, der er ideelt til indendørs markering, hvor hyppig ompositionering er påkrævet.
Brand: Brady™ 173289
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolitik
Beskrivelse
- Særligt aggressivt klæbemiddel forbliver på plads, men fjerner rent uden at efterlade klæbemiddelrester, hvilket gør det ideelt til applikationer som 5S og inventar
- Vinylfilm kan termotransfertrykt
- Den gennemsnitlige udendørs holdbarhed er 5 år
- Servicetemperatur på -40 °C til 82 °C (-40 F °til 180 °F)
- Fremstillet af B-581 vinyl materiale
Tekniske data
| Må ikke autoklaveres | |
| Kan flyttes | |
| Hvid | |
| Kontinuerlig | |
| Enkeltsidet printbar | |
| Label | |
| Facilitetsidentifikation, generel identifikation, sikkerhedsidentifikation | |
| Nej | |
| Rektangel | |
| -40 °C til +82 °C | |
| 0.125 mm | |
| 50 ft. | |
| 1 tomme | |
| M7C-1000-581-WT |
| ASTM D 2979 | |
| Ingen | |
| Glans | |
| Selvlaminerende vinyl | |
| Termisk overførsel | |
| Ikke steril | |
| M710, BMP71 | |
| 50 ft. | |
| -40 °F til +180 °F | |
| 0,005 tommer. | |
| 50 fod x 1 tomme | |
| 15.24 m | |
| 25.4 mm |