Få mere at vide
Brady™ Flytbar kontinuerlig vinylstofetikettetape til M6/M7-printere
Når først er påført, CleanLift™ Series vinylstofetiketter er permanente eller kan flyttes.
411.00 DKK - 3600.00 DKK
Tekniske data
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
|---|---|
| Certificeringer/compliance | ASTM B 117, ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, UL anerkendt |
| Klæbende type | Genplacerbart gummi |
| Belægning | Ingen |
| Farve | Hvid |
| Produktkode | Brand | Dimensioner (L x B) | Til brug med (udstyr) | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkode | Brand | Dimensioner (L x B) | Til brug med (udstyr) | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||
|
17818954
|
Brady™
173239 |
30 fod x 0,24 tommer | M710, BMP71 |
572.00 DKK
Pakke med 1 |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
|||
|
17868784
|
Brady™
174143 |
30 fod x 0,24 tommer | M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter) |
497.00 DKK
Pakke med 1 |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
|||
|
17898814
|
Brady™
173235 |
30 fod x 0,318 tommer | M710, BMP71 |
494.00 DKK
Pakke med 1 |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
|||
|
17859134
|
Brady™
174146 |
30 fod x 0,318 tommer | M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter) |
439.00 DKK
Pakke med 1 |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
|||
|
17879004
|
Brady™
173232 |
30 fod x 0,375 tommer | M710, BMP71 |
501.00 DKK
Pakke med 1 |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
|||
|
17858974
|
Brady™
174150 |
30 fod x 0,375 tommer | M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter) |
411.00 DKK
Pakke med 1 |
Forventet forsendelse: 04-09-2026
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
|||
|
17858864
|
Brady™
173225 |
30 fod x 0,5 tommer | M710, BMP71 |
587.00 DKK
Pakke med 1 |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
|||
|
17831359
|
Brady™
173913 |
30 fod x 0,5 tommer | M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter) |
887.00 DKK
1 ruller |
Forventet forsendelse: 14-09-2026
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
|||
|
17838354
|
Brady™
173293 |
30 fod x 1 tomme | M710, BMP71 |
617.00 DKK
Pakke med 1 |
Forventet forsendelse: 04-09-2026
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
|||
|
17848844
|
Brady™
173264 |
30 fod x 1,9 tommer | M710, BMP71 |
687.00 DKK
Pakke med 1 |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
|||
|
17849144
|
Brady™
173475 |
275 fod x 0,24 tommer | M710, BMP71 |
3600.00 DKK
Pakke med 1 |
Forventet forsendelse: 02-10-2026
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
|||
|
17898904
|
Brady™
173476 |
275 fod x 0,375 tommer | M610, M611, M710, BMP61, BMP71 |
3195.00 DKK
Pakke med 1 |
Forventet forsendelse: 02-10-2026
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
|||
Beskrivelse
- Klæbemiddel og stofbagside giver god holdekraft, men giver mulighed for ren fjernelse og genplacering
- Klæber til enhver ren, tør overflade
- Specielt formuleret topcoat til høj printkvalitet
- Halvblank finish for et sprødt, rent look
- Fremstillet af B-498 vinyl materiale
Tekniske data
| Må ikke autoklaveres | |
| Genplacerbart gummi | |
| Hvid | |
| Kontinuerlig | |
| Termisk overførsel | |
| Aktiv sporing, stregkodemærkning, printkortmærkning, udstyrsmærkning, elektrisk mærkning, generel identifikation, lednings- og kabelmærkning | |
| Rektangel | |
| -40 °C til +80 °C | |
| 0.185 mm |
| ASTM B 117, ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, UL anerkendt | |
| Ingen | |
| Halvblank | |
| Vinyl | |
| Ikke steril | |
| Nej | |
| -40 °F til +176 °F | |
| 0,0073 tommer. |