Få mere at vide
Brady™ Flytbar kontinuerlig vinylstofetikettetape til M6/M7-printere
Når først er påført, CleanLift™ Series vinylstofetiketter er permanente eller kan flyttes.
Brand: Brady™ 173225
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolitik
Beskrivelse
- Klæbemiddel og stofbagside giver god holdekraft, men giver mulighed for ren fjernelse og genplacering
- Klæber til enhver ren, tør overflade
- Specielt formuleret topcoat til høj printkvalitet
- Halvblank finish for et sprødt, rent look
- Fremstillet af B-498 vinyl materiale
Tekniske data
| Må ikke autoklaveres | |
| Genplacerbart gummi | |
| Hvid | |
| Kontinuerlig | |
| Enkeltsidet printbar | |
| Label | |
| Aktiv sporing, stregkodemærkning, printkortmærkning, udstyrsmærkning, elektrisk mærkning, generel identifikation, lednings- og kabelmærkning | |
| Nej | |
| Rektangel | |
| -40 °C til +80 °C | |
| 0.185 mm | |
| 30 ft. | |
| 0,5 tommer | |
| M7C-500-498 |
| ASTM B 117, ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, UL anerkendt | |
| Ingen | |
| Halvblank | |
| Selvlaminerende vinyl | |
| Termisk overførsel | |
| Ikke steril | |
| M710, BMP71 | |
| 30 ft. | |
| -40 °F til +176 °F | |
| 0,0073 tommer. | |
| 30 fod x 0,5 tommer | |
| 9.14 m | |
| 12.7 mm |