Få mere at vide
Hamilton™ Erstatningsnåle til Waters U6K HPLC injektionsventilsprøjter
Nålespids stil:
Aftagelig firkantet/stump
Produkttype:
Lille hub-udskiftningsnål
Stor hub-udskiftningsnål
Pakningsstørrelse:
Pakke med 6
Beskrivelse
- Standard nålængde er 2 tommer. / 51 mm
- Fås i praktiske seks pakker
- Brugerdefinerede nålængder og spidsstile er tilgængelige
Tekniske data
Tekniske data
Autoklaverbar | Autoklaverbar |
Nålemåler | 25s G |
Længde (engelsk) Nål | 1,97 tommer. |
Produkttype | Lille hub-udskiftningsnål |
Nålespids stil | Aftagelig firkantet/stump |
Til brug med (udstyr) | Waters U6K HPLC injektionsventilsprøjter |
Produktforslag
Viewing 1-4 of
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Hamilton™ Erstatningsnåle til Waters U6K HPLC injektionsventilsprøjter >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion