Få mere at vide
Hamilton™ Erstatningsnåle til Waters U6K HPLC injektionsventilsprøjter
Artikelnummer. 10504955
Nålespids stil:
Aftagelig firkantet/stump
Produkttype:
Lille hub-udskiftningsnål
Stor hub-udskiftningsnål
Pakningsstørrelse:
Pakke med 6
Artikelnummer. 10504955
Brand: Hamilton™ 864801
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Små og store hub aftagelige erstatningsnåle
Nåle fås som en 25s gauge med en lille hub til sprøjter 2,5-100 οL i volumen, en stor hub til sprøjter 250 L οog større, og metal hub nåle til TLL sprøjter.
Seks nåle pr. pakke.
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Nålemåler 25s G
Længde (engelsk) Nål 1,97 tommer.
Produkttype Stor hub-udskiftningsnål
Nålespids stil Aftagelig firkantet/stump
Til brug med (udstyr) Waters U6K HPLC injektionsventilsprøjter