Få mere at vide
Reparixin, MedChemExpress
Beskrivelse
Reparixin is a non-competitive allosteric inhibitor of the chemokine receptors CXCR1 and CXCR2 activation with IC50s of 1 and 100 nM, respectively.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Reparixin |
| CAS | 266359-83-5 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C14H21NO3S |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | Repertaxin DF 1681Y |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (352.87 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| SMIL | CS(=O)(NC([C@@H](C1=CC=C(CC(C)C)C=C1)C)=O)=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 283.39 |
| Vis mere |