Få mere at vide
Reparixin L-lysine salt, MedChemExpress
Artikelnummer. 16476398
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16476398 10 mg
16458987 5 mg
16462507 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16476398 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY15252
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
MedChemExpress Reparixin L-lysine salt is an allosteric inhibitor of chemokine receptor 1/2 (CXCR1/2) activation.
Reparixin L-lysine salt is an allosteric inhibitor of chemokine receptor 1/2 (CXCR1/2) activation.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Reparixin L-lysine salt
CAS 266359-93-7
Farve Light Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C20H35N3O5S
Mængde 10 mg
Synonym Repertaxin L-lysine salt
Opløselighedsinformation H2O : 100 mg/mL (232.79 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 100 mg/mL (232.79 mM; Need ultrasonic)
SMIL N[C@@H](CCCCN)C(O)=O.CS(=O)(NC([C@@H](C1=CC=C(CC(C)C)C=C1)C)=O)=O
Molekylvægt (g/mol) 429.57
Formel vægt 429.57
Procent renhed 98.05%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation