Få mere at vide
Repaglinide, MedChemExpress
Artikelnummer. 16406676
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
50 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16406676 100 mg
16402487 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16406676 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY15209
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
MedChemExpress Repaglinide is an insulin secretagogue for the treatment of type-2 diabetes mellitus.
Repaglinide is an insulin secretagogue for the treatment of type-2 diabetes mellitus.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Repaglinide
CAS 135062-02-1
Farve Off-White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C27H36N2O4
Mængde 100 mg
Synonym AG-EE 623ZW
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 50 mg/mL (110.48 mM)
SMIL CC(C)C[C@H](NC(CC1=CC(OCC)=C(C(O)=O)C=C1)=O)C2=CC=CC=C2N3CCCCC3
Molekylvægt (g/mol) 452.59
Formel vægt 452.59
Procent renhed 99.8%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Metabolism-sugar/lipid metabolism