Få mere at vide
Repaglinide, MedChemExpress
Artikelnummer. 16406676
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
50 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16406676 100 mg
16402487 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16406676 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY15209
MedChemExpress Repaglinide is an insulin secretagogue for the treatment of type-2 diabetes mellitus.
Repaglinide is an insulin secretagogue for the treatment of type-2 diabetes mellitus.
Spezifikation
Kemisk navn eller materiale Repaglinide
CAS 135062-02-1
Farve Off-White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C27H36N2O4
Mængde 100 mg
Synonym AG-EE 623ZW
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 50 mg/mL (110.48 mM)
SMIL CC(C)C[C@H](NC(CC1=CC(OCC)=C(C(O)=O)C=C1)=O)C2=CC=CC=C2N3CCCCC3
Molekylvægt (g/mol) 452.59
Formel vægt 452.59
Procent renhed 99.8%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Research purposes only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.