Få mere at vide
Repaglinide, MedChemExpress
Artikelnummer. 16402487
Encompass_Preferred
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. 16402487
Brand: Medchem Express HY1520950mg
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
MedChemExpress Repaglinide is an insulin secretagogue for the treatment of type-2 diabetes mellitus.
Repaglinide is an insulin secretagogue for the treatment of type-2 diabetes mellitus.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Repaglinide
CAS 135062-02-1
Farve Off-White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C27H36N2O4
Mængde 50 mg
Synonym AG-EE 623ZW
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 50 mg/mL (110.48 mM)
SMIL CC(C)C[C@H](NC(CC1=CC(OCC)=C(C(O)=O)C=C1)=O)C2=CC=CC=C2N3CCCCC3
Molekylvægt (g/mol) 452.59
Formel vægt 452.59
Procent renhed 99.8%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Vis mere Vis mindre
Research purposes only
Korrektion af produktindhold
Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.