Få mere at vide
rel-(1R,3S,5S)-8-Methyl-8-azabicyclo[3,2,1]oct-6-en-yl-2-hydroxy-2,2-dithiophen-2-yl acetate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (1R,3s,5S)-8-Methyl-8-azabicyclo[3.2.1]-oct-6-en-3-yl 2-Hydroxy-2,2-dithiophen-2-ylacetate |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H19NO3S2/c1-19-12-6-7-13(19)11-14(10-12)22-17(20)18(21,15-4-2-8-23-15)16-5-3-9-24-16/h2-9,12-14,21H,10-11H2,1H3/t12-,13+,14+ |
| Formel vægt | 361.0806 |