CAS RN 136310-66-2
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
rel-(1R,3S,5S)-8-Methyl-8-azabicyclo[3,2,1]oct-6-en-yl-2-hydroxy-2,2-dithiophen-2-yl acetate, TRC
CAS: 136310-66-2 Molekylær formel: C18 H19 N O3 S2 Molekylvægt (g/mol): 361.48 Synonym: 2-Thiopheneacetic acid, α-hydroxy-α-2-thienyl-, 8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]oct-6-en-3-yl ester, endo-,Di(2-thienyl)glycolic acid tropenol ester,2-Thiopheneacetic acid, α-hydroxy-α-2-thienyl-, (3-endo)-8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]oct-6-en-3-yl ester,Tiotropium Bromide Monohydrate Imp D (EP) IUPAC navn: [(1S,5R)-8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]oct-6-en-3-yl] 2-hydroxy-2,2-dithiophen-2-ylacetate SMIL: CN1[C@@H]2C[C@H](C[C@H]1C=C2)OC(=O)C(O)(c3cccs3)c4cccs4