Få mere at vide
BINDER™ Inderkammer, forstærket
Dette forstærkede indre kammer øger den maksimale samlede belastning til 350 kg for diverse BINDER™ Tørre- og varmekamre.
16125.00 DKK
Tekniske data
Kapacitet (engelsk) | 771.62 lb. |
---|---|
Oversigt | Indvendigt kammer, forstærket - max. total belastning 350 kg |
Kapacitet (metrisk) | 350 kg |
Type | Indre Kammer |
Spænding | 400 V |
Artikelnummer | Brand | Til brug med (udstyr) | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Brand | Til brug med (udstyr) | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||||
16414459
|
BINDER™
8012-1827 |
BINDER Kamre ED 720 Tørre- og varmekamre med naturlig konvektion |
16125.00 DKK
Hver |
Forventet forsendelse: 24-10-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
16454449
|
BINDER™
8012-1821 |
BINDER Kamre FD 720 Tørre- og varmekamre med tvungen konvektion |
16125.00 DKK
Hver |
Forventet forsendelse: 24-10-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
Beskrivelse
- Øger kapaciteten til at rumme op til 350 kg
- Til brug med diverse BINDER™ Tørre- og varmekamre
Tekniske data
771.62 lb. | |
350 kg | |
400 V |
Indvendigt kammer, forstærket - max. total belastning 350 kg | |
Indre Kammer |
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
BINDER™ Inderkammer, forstærket