Få mere at vide
BINDER™ Inderkammer, forstærket
Shop alle BINDER produkter
Til brug med (udstyr):
BINDER Kamre ED 720 Tørre- og varmekamre med naturlig konvektion
BINDER Kamre FD 720 Tørre- og varmekamre med tvungen konvektion
Beskrivelse
- Øger kapaciteten til at rumme op til 350 kg
- Til brug med diverse BINDER™ Tørre- og varmekamre
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (engelsk) | 771.62 lb. |
| Oversigt | Indvendigt kammer, forstærket - max. total belastning 350 kg |
| Kapacitet (metrisk) | 350 kg |
| Til brug med (udstyr) | BINDER Kamre FD 720 Tørre- og varmekamre med tvungen konvektion |
| Type | Indre Kammer |
| Spænding | 400 V |