missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Regorafénib N-oxyde (M2), MedChemExpress

Artikelnummer. 16451248
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16451248 5 mg
16438808 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16451248 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYI0678
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 15-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress Regorafénib N-oxyde M2 is an active metabolite of Regorafenib. Regorafenib is a multi-target inhibitor for VEGFR1/2/3, PDGFRβ, Kit, RET and Raf-1 with IC50s of 13/4.2/46, 22, 7, 1.5 and 2.5 nM, respectively.

Regorafénib N-oxyde M2 is an active metabolite of Regorafenib. Regorafenib is a multi-target inhibitor for VEGFR1/2/3, PDGFRβ, Kit, RET and Raf-1 with IC50s of 13/4.2/46, 22, 7, 1.5 and 2.5 nM, respectively.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Regorafénib N-oxyde (M2)
CAS 835621-11-9
Farve Light Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C21H15ClF4N4O4
Mængde 5 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 50 mg/mL (100.24 mM; Need ultrasonic)
SMIL FC1=CC(OC2=CC=[N+]([O-])C(C(NC)=O)=C2)=CC=C1NC(NC3=CC(C(F)(F)F)=C(Cl)C=C3)=O
Molekylvægt (g/mol) 498.81
Formel vægt 498.81
Procent renhed 98.01%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.