Beskrivelse
- Pipettespidsstativ
- Genopfyldelig
- Med hængslet klart låg
- Til brug med Eclipse™ pipettespidspåfyldninger
- Indeholder en genopfyldningsplatform med 96 spidser
- Autoklaverbar
- Fremstillet i USA
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Farve | Lilla |
| Holder | Pipettespidser (10 til 250μ L) |
| Materiale | Polypropylen |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Til brug med (applikation) | Væskehåndtering |
| nr. pr. pakke | 10/Pk. |
| Mængde | 10 stativer/Pk., 10 Pk./Cs. |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Vis mere |