missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Refametinib, MedChemExpress

Artikelnummer. 16496128
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
50mg
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16496128 10 mg -
16486516 100 mg -
16472267 50 mg 50mg
16438737 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16496128 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY14691

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress Refametinib (BAY 869766; RDEA119) is an orally available, potent, non-ATP-competitive, selective, allosteric MEK1/MEK2 inhibitor with IC50s of 19 nM and 47 nM, respectively.

Refametinib (BAY 869766

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Refametinib
CAS 923032-37-5
Farve Earth Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C19H20F3IN2O5S
Mængde 10 mg
Synonym BAY 869766 RDEA119
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 31 mg/mL (54.16 mM)
SMIL O=S(C1(C[C@H](O)CO)CC1)(NC(C(NC(C(F)=C2)=CC=C2I)=C3F)=C(OC)C=C3F)=O
Molekylvægt (g/mol) 572.34
Formel vægt 572.34
Procent renhed 98.97%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.