Få mere at vide
Invitrogen™ Quant-it™ RiboGreen RNA-assaysæt og RiboGreen RNA-reagens, RediPlate™ 96 RiboGreen™ RNA-kvantificeringssæt
Artikelnummer. 15797239
Skift visning
Mængde:
1 ml
1 sæt
Produkttype:
Quant-iT RiboGreen RNA-reagens
Quant-iT RiboGreen RNA-sæt
RediPlate 96 RiboGreen RNA-sæt
Kvantificeringsområde:
1 til 200 ng
3 til 200 ng
Pakningsstørrelse:
1 sæt
1ml
Pakke med 10
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Produkttype Kvantificeringsområde Pakningsstørrelse
15797239 1 ml Quant-iT RiboGreen RNA-reagens 1 til 200 ng -
10207502 1 sæt Quant-iT RiboGreen RNA-sæt 1 til 200 ng 1ml
11503677 1 ml Quant-iT RiboGreen RNA-reagens 1 til 200 ng Pakke med 10
10694633 1 sæt RediPlate 96 RiboGreen RNA-sæt 3 til 200 ng 1 sæt
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15797239 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. R11491
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Hurtige, enkle og meget følsomme fluorescensbaserede RNA-kvantificeringsassays muliggøres med RediPlate 96 RiboGreen RNA-kvantificeringssæt. Mikropladen er forudfyldt med RiboGreen-reagens, som producerer lysegrøn fluorescens ved binding til RNA eller DNA.
Quant-iT RiboGreen RNA Assay Kit
Indeholder et af de mest følsomme detektionsfarvestoffer til kvantificering af RNA, Quant-iT RiboGreen RNA Assay Kit og RediPlate 96 RiboGreen RNA-kvantificeringskit tilbyder lineær fluorescensdetektion i området –1 200 ng RNA. Begge analysesæt indeholder Quant-iT RiboGreen RNA-reagens samt buffere og RNA-standarder.
RediPlate 96 RiboGreen RNA Kvantificeringssæt
RediPlate 96 RiboGreen RNA-kvantificeringskit er en hurtig, enkel og meget følsom fluorescensbaseret RNA-kvantificeringsanalyse. Mikropladen er forinstalleret med RiboGreen reagens, som viser lysegrøn fluorescens ved binding til RNA eller DNA. Tilsæt blot buffer og prøver til mikropladebrøndene, vent 10 minutter, og aflæs fluorescensen i enhver standard fluorescensbaseret mikropladelæser. Den alsidige RediPlate 96-design er ideelt til enten high-throughput RNA-kvantificering eller måling af et lille prøveantal.
De RediPlate 96 RiboGreen RNA Kvantificeringssæt tilbyder også følgende fordele:
•Automatisk —inkubationstid på 10 minutter uden separationstrin gør analysen ideel til automatiserede målinger med høj kapacitet
•Præcis —den gennemsnitlige variationskoefficient for replikatassays er≤ 5 % ved hjælp af et robotvæskehåndteringssystem
•Praktisk, at hver —plade inkluderer formålte RNA-standarder og er klar til øjeblikkelig brug
•Let at læse —analysen kan udføres ved hjælp af standard fluorescens-baserede mikropladelæsere
Applikationer
The RediPlate 96 RiboGreen RNA-kvantificeringskit er ideelt til måling af udbytter af RNA-præparater til mikroarray-eksperimenter, revers transkriptions-PCR (RT-PCR), differential display-PCR, northern blot-analyse, S1-nukleaseassays, RNase-beskyttelsesassays og cDNA-bibliotekspræparater.
Quant-iT RiboGreen RNA-reagens
Quant-iT RiboGreen RNA-reagens er et af de mest følsomme fluorescerende farvestoffer til kvantificering af RNA i opløsning, med lineær fluorescensdetektion i området 1-200 ng RNA. Dette reagens er også inkluderet med Quant-iT RiboGreen RNA Assay Kit og leveres komplet med buffer og RNA standard.
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Detektionsmetode Fluorescens
Excitation/Emission 500/525
Til brug med (udstyr) Mikropladelæser
Antal reaktioner 200-2.000 kuvetteassays under anvendelse af et 2 ml assayvolumen
Kvantificeringsområde 1 til 200 ng
Produktlinje Quant-iT, RIBOGREEN
Produkttype Quant-iT RiboGreen RNA-reagens
Mængde 1 ml