Få mere at vide
Invitrogen™ Quant-it™ RiboGreen RNA-assaysæt og RiboGreen RNA-reagens, RediPlate™ 96 RiboGreen™ RNA-kvantificeringssæt
Beskrivelse
Indeholder
20X TE-buffer, ribosomale RNA-standarder, en 96-brønds mikroplade med 12 aftagelige strimler, hver med 8 brønde. Elleve strimler er forfyldt med RiboGreen-reagens. Resterende strimmel (sorterede faner) indeholder en række RNA til generering af standardkurver.
Hurtige, enkle og meget følsomme fluorescensbaserede RNA-kvantificeringsassays muliggøres med RediPlate 96 RiboGreen RNA-kvantificeringssæt. Mikropladen er forudfyldt med RiboGreen-reagens, som producerer lysegrøn fluorescens ved binding til RNA eller DNA.
Indeholder et af de mest følsomme detektionsfarvestoffer til kvantificering af RNA, Quant-iT RiboGreen RNA Assay Kit og RediPlate 96 RiboGreen RNA-kvantificeringskit tilbyder lineær fluorescensdetektion i området –1 200 ng RNA. Begge analysesæt indeholder Quant-iT RiboGreen RNA-reagens samt buffere og RNA-standarder.
RediPlate 96 RiboGreen RNA Kvantificeringssæt
RediPlate 96 RiboGreen RNA-kvantificeringskit er en hurtig, enkel og meget følsom fluorescensbaseret RNA-kvantificeringsanalyse. Mikropladen er forinstalleret med RiboGreen reagens, som viser lysegrøn fluorescens ved binding til RNA eller DNA. Tilsæt blot buffer og prøver til mikropladebrøndene, vent 10 minutter, og aflæs fluorescensen i enhver standard fluorescensbaseret mikropladelæser. Den alsidige RediPlate 96-design er ideelt til enten high-throughput RNA-kvantificering eller måling af et lille prøveantal.
De RediPlate 96 RiboGreen RNA Kvantificeringssæt tilbyder også følgende fordele:
•Automatisk —inkubationstid på 10 minutter uden separationstrin gør analysen ideel til automatiserede målinger med høj kapacitet
•Præcis —den gennemsnitlige variationskoefficient for replikatassays er≤ 5 % ved hjælp af et robotvæskehåndteringssystem
•Praktisk, at hver —plade inkluderer formålte RNA-standarder og er klar til øjeblikkelig brug
•Let at læse —analysen kan udføres ved hjælp af standard fluorescens-baserede mikropladelæsere
Applikationer
The RediPlate 96 RiboGreen RNA-kvantificeringskit er ideelt til måling af udbytter af RNA-præparater til mikroarray-eksperimenter, revers transkriptions-PCR (RT-PCR), differential display-PCR, northern blot-analyse, S1-nukleaseassays, RNase-beskyttelsesassays og cDNA-bibliotekspræparater.
Quant-iT RiboGreen RNA-reagens
Quant-iT RiboGreen RNA-reagens er et af de mest følsomme fluorescerende farvestoffer til kvantificering af RNA i opløsning, med lineær fluorescensdetektion i området 1-200 ng RNA. Dette reagens er også inkluderet med Quant-iT RiboGreen RNA Assay Kit og leveres komplet med buffer og RNA standard.
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
Tekniske data
Tekniske data
| Detektionsmetode | Fluorescens |
| Excitation/Emission | 500/525 |
| Til brug med (udstyr) | Mikropladelæser |
| Kvantificeringsområde | 3 til 200 ng |
| Produktlinje | RIBOGREEN, RediPlate |
| Produkttype | RediPlate 96 RiboGreen RNA-sæt |
| Mængde | 1 sæt |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |