Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Guanine nucleotide-binding protein G(k) subunit alpha Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Guanine nucleotide-binding protein G(k) subunit alpha, was expressed in the hosts and tags indicated.
Brand:  enQuireBio™ QP6101-ec-50ug
 Ver más versiones de este producto
CĂłdigo de producto. 16020810
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos »
Este artĂ­culo no se puede devolver. Vea la polĂ­tica de devoluciones
DescripciĂłn
DescripciĂłn
Especificaciones
Especificaciones
NP_006487.1
Guanine nucleotide-binding protein G(k) subunit alpha Protein
Research Use Only
GNAI3
Recombinant Protein
E. coli
MGCTLSAEDK AAVERSKMID RNLREDGEKA AKEVKLLLLG AGESGKSTIV KQMKIIHEDG YSEDECKQYK VVVYSNTIQS IIAIIRAMGR LKIDFGEAAR ADDARQLFVL AGSAEEGVMT PELAGVIKRL WRDGGVQACF SRSREYQLND SASYYLNDLD RISQSNYIPT QQDVLRTRVK TTGIVETHFT FKDLYFKMFD VGGQRSERKK WIHCFEGVTA IIFCVALSDY DLVLAEDEEM NRMHESMKLF DSICNNKWFT ETSIILFLNK KDLFEEKIKR SPLTICYPEY TGSNTYEEAA AYIQCQFEDL NRRKDTKEIY THFTCATDTK NVQFVFDAVT DVIIKNNLKE CGLY
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
2773
50 ÎĽg
Not determined.
Full Length
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
Promociones
Promociones
CorrecciĂłn del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
TĂ­tulo del producto
enQuireBio™ Recombinant Human Guanine nucleotide-binding protein G(k) subunit alpha Protein > 50ÎĽg
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado