Learn More
enQuireBio™ Recombinant E. coli Elongation factor P Protein
A DNA sequence encoding the Escherichia coli (strain K12) Elongation factor P, was expressed in the hosts and tags indicated.
Brand:  enQuireBio™ QP9742-ye-1mg
 View more versions of this product
Product Code. 16088631
  • 29485.00 DKK / 1mg
Specifications
WP_000257278.1
1 mg
Not determined.
Full Length
E. coli
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
Elongation factor P Protein
Research Use Only
efp
Recombinant Protein
Yeast
MATYYSNDFR AGLKIMLDGE PYAVEASEFV KPGKGQAFAR VKLRRLLTGT RVEKTFKSTD SAEGADVVDM NLTYLYNDGE FWHFMNNETF EQLSADAKAI GDNAKWLLDQ AECIVTLWNG QPISVTPPNF VELEIVDTDP GLKGDTAGTG GKPATLSTGA VVKVPLFVQI GEVIKVDTRS GEYVSRVK
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
Promociones
Promociones
CorrecciĂłn del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
TĂ­tulo del producto
enQuireBio™ Recombinant E. coli Elongation factor P Protein > 1mg
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado