Learn More
enQuireBio™ Recombinant E. coli Cytolethal distending toxin subunit B Protein
A DNA sequence encoding the Escherichia coli Cytolethal distending toxin subunit B, was expressed in the hosts and tags indicated.
Brand:  enQuireBio™ QP7656-ec-200ug
 View more versions of this product
Product Code. 16000031
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products »
Specifications
Cytolethal distending toxin subunit B Protein
Research Use Only
cdtB
Recombinant Protein
E. coli
DLTDFRVATW NLQGASATTE SKWNINVRQL ISGENAVDIL AVQEAGSPPS TAVDTGTLIP SPGIPVRELI WNLSTNSRPQ QVYIYFSAVD ALGGRVNLAL VSNRRADEVF VLSPVRQGGR PLLGIRIGND AFFTAHAIAM RNNDAPALVE EVYNFFRDSR DPVHQALNWM ILGDFNREPA DLEMNLTVPV RRASEIISPA AATQTSQRTL DYAVAGNSVA FRPSPLQAGI VYGARRTQIS SDHFPVGVSR R
Greater than 80.40% as determined by SDS-PAGE.
200 ÎĽg
Not determined.
Full Length of Mature Protein
E. coli
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol
Documents
One moment while we fetch your results.
Product Certifications
Promociones
Promociones
CorrecciĂłn del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
TĂ­tulo del producto
enQuireBio™ Recombinant E. coli Cytolethal distending toxin subunit B Protein > 200ÎĽg
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado