Få mere at vide
Julabo™ Recirkulerende kølebade med vandkompressor
Flowhastighed:
20 l/min.
22 l/min.
23 l/min.
28 l/min.
33 l/min.
40 l/min.
60 l/min.
80 l/min.
Kapacitet (metrisk):
12 til 17 L
15 til 37 L
21 til 33 L
24 til 30 L
39 til 47 L
43 til 60 L
6 til 8 L
8 til 11 L
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Ergonomisk design og nem betjening
- Sprøjtsikkert tastatur med integreret netafbryder
- Pålidelig mikroprocessor PID temperaturkontrol
- Indikator for påfyldningsniveau
- Kraftige dykpumper, velegnet til kontinuerlig drift
- Tilladt temperatur i returledningen +80 °C
- Nem påfyldning fra toppen med hængslet beskyttelseslåg
- Beskyttelse mod lavt væskeniveau med optisk og hørbart alarmsignal
- Integrerede badetanke i rustfrit stål
- Aftageligt udluftningsgitter til rengøring af kondensatoren
- Forreste afløb
- Ingen sideventiler
- RS232 interface til PC-tilslutning
- IP-klasse iflg IEC 60529: 21
- Trykindikator
- Justerbar bypass for pumpetryk
- Vandafkølet
- Alarmudgang, potentialfri skiftekontakt (maks. 30 VA)
Tekniske data
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) | 12 til 17 L |
Certificeringer/compliance | CE, IEC 60529: 21 |
Kølekapacitet | 0,4kW ved -20 °C, 0,85kW ved -10 °C, 1,1kW ved 0 °C, 1,5kW ved 10 °C, 1,7kW ved 20 °C (Med. |
Flowhastighed | 23 l/min. |
Til brug med (udstyr) | Til miljøvenlig køling |
Temperaturområde | 5 °C til 40 °C |
Type | Recirkulerende kølebad |
Maks. Tryk | 14,5 psi |
Model- | FLW1701 |
Kølemiddel | R404A |
Vis mere |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Julabo™ Recirkulerende kølebade med vandkompressor >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion