Få mere at vide
Julabo™ FL Series recirkulerende kølebade med luftkompressor
Artikelnummer. 10222493
Flowhastighed:
15 l/min.
20 l/min.
23 l/min.
40 l/min.
60 l/min.
80 l/min.
Kapacitet (metrisk):
11 l
15 til 37 L
17 l
24 til 30 L
3 til 4,5 L
30 l
39 til 47 L
8 l
8 til 11 L
Elektriske krav:
100/230 V 50/60 Hz
115/230 V 60 Hz 10 A
115/230 V 60 Hz 14 A
115/230 V 60 Hz 15 A
230 V 60 Hz 10 A
230 V 60 Hz 11 A
230 V 60 Hz 16 A
230 V, 50 Hz, 8 A
230/400 V 50/60 Hz 3-faset
400 V 50 Hz 18 A 3 ph, 230 V 60 Hz 36 A 3 ph
Unit Size:
Hver
Regulatory: This product is under eco-contribution tax.
Product Code. 10222493
Brand: Julabo™ 9661017
Only null left
Add to basket
Add to basket
Regulatory: This product is under eco-contribution tax.
Inkluderer stænksikkert tastatur og LED temperaturindikation. Julabo™ AWC100 Compact recirkulerende kølebad med luftkompressor har et kompakt fodaftryk og er designet specifikt til applikationer, hvor kølevandet kan være over omgivelserne, og hvor temperaturreguleringen er sekundær.
  • Ergonomisk design og nem betjening
  • Sprøjtsikkert tastatur med integreret netafbryder
  • Stort lysstærkt LED-display
  • Pålidelig mikroprocessor PID temperaturkontrol
  • Indikator for påfyldningsniveau
  • Kraftige dykpumper, velegnet til kontinuerlig drift
  • Tilladt temperatur i returledningen +80 °C
  • Nem påfyldning fra toppen med hængslet beskyttelseslåg
  • Beskyttelse mod lavt væskeniveau med optisk og hørbart alarmsignal
  • Integrerede badetanke i rustfrit stål
  • Aftageligt udluftningsgitter til rengøring af kondensatoren
  • Forreste afløb
  • Ingen sideventiler
  • RS232 interface til PC-tilslutning
  • IP-klasse iflg IEC 60529: 21
  • Alarmudgang, potentialfri skiftekontakt (maks. 30 VA)
  • Trykindikator
  • By-pass ventil til at justere pumpetrykket
Specifications
Kapacitet (metrisk) 17 l
Certificeringer/compliance CE, IEC 60529: 21
Kølekapacitet 0,4kW ved -20 °C, 0,85kW ved -10 °C, 1,1kW ved 0 °C, 1,5kW ved 10 °C, 1,7kW ved 20 °C (Med.
Flowhastighed 23 l/min.
Til brug med (udstyr) Til miljøvenlig køling
Temperaturområde 5 °C til 40 °C
Maks. Tryk 14,5 psi
Model- FL1701
Kølemiddel R404A
Temperatur nøjagtighed ±0,5 °C
Temperaturstabilitet ±0,5 °C
Længde (metrisk) 76 cm
Bredde (metrisk) 50 cm
Højde (metrisk) 64 cm
Forsendelsesvægt (metrisk) 116 kg
Vægt (metrisk) 85 kg
Elektriske krav 115/230 V 60 Hz 15 A
Spænding 115/230 V
Frekvens 60 Hz