Få mere at vide
Lenz Laborglasintrumente Reaktionskar, sfæriske
Fremstillet af materialer af høj kvalitet. Hvert produktionstrin testes gennem et omfattende kvalitetsstyringssystem baseret på DIN ISO 9001/EN 29001.
Brand:  Lenz Laborglasintrumente 06005294
6323.16 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 11556974
  • 6790.00 DKK / Hver
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 16-10-2025
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Uden eksamen
  • Med laboratorieflange LF
  • Med rille
  • Lavet af DURAN™ rør
  • Andre størrelser på forespørgsel
Tekniske data
Tekniske data
20 L
400 mm
1 hv.
Duran Glas
Lab Flange 100 LF
350 mm
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Lenz Laborglasintrumente Reaktionskar, sfæriske > 20 L